![Tris(idrossimetil)aminometano TRIS base is useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/230/126/63d604b2-3774-4481-878f-2ffc0d2bfe76/640/63d604b2-3774-4481-878f-2ffc0d2bfe76.png)
Tris(idrossimetil)aminometano
![Tris(idrossimetil)aminometano TRIS base is useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/230/126/63d604b2-3774-4481-878f-2ffc0d2bfe76/640/63d604b2-3774-4481-878f-2ffc0d2bfe76.png)
Sinonimo/i:
2-ammino-2-(idrossimetil)-1,3-propanediolo, THAM, Tris base, Trometamolo
Formula condensata:
NH2C(CH2OH)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.14
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Punto d’ebollizione (°C)
Peso formula
Punto di fusione (°C)
pH
pK