Merck
Tangeretin phyproof® Reference Substance
Tangeretin
Tangeretin phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4′,5,6,7,8-Pentamethoxyflavone, 5,6,7,8-Tetramethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, NSC 53909, NSC 618905, Ponkanetin
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H20O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
372.37
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Peso formula
Produttore
Purezza
Settori di ricerca