Prodotti
Applicazioni
Servizi
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Microbiologia industriale
Attrezzature per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Sviluppo analitico e caratterizzazione
Produzione conto terzi
Prodotti su misura
Piattaforme digitali e software
Sviluppo e produzione di IVD
Sviluppo e produzione di mRNA
Servizi per i prodotti
Assistenza
Servizi analitici
Servizio Clienti
Contatti
FAQ
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati (CdA/CdO)
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
Swiss Boy lab jacks
Products
Produttore
Lunghezza (mm)
Filtra i prodotti
Showing 1-9 of 9
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Z635316
Swiss Boy lab jacks,
load ≤20 kg, platform L × W 50 mm × 40 mm, Model 100
Espandi
Visualizza i prezzi
Z635324
Swiss Boy lab jacks,
load ≤30 kg (middle position), platform L × W 80 mm × 75 mm, Model 105
Espandi
Visualizza i prezzi
Z635332
Swiss Boy lab jacks,
load ≤50 kg (middle position), platform L × W 120 mm × 140 mm, Model 110
Espandi
Visualizza i prezzi
Z635340
Swiss Boy lab jacks,
load ≤80 kg (middle position), platform L × W 122 mm × 150 mm, Model 115
Espandi
Visualizza i prezzi
Z635537
Swiss Boy lab jacks,
load ≤50 kg (w/o plates, middle position), platform L × W 200 mm × 200 mm, Model 110
Espandi
Visualizza i prezzi
Z635359
Swiss Boy lab jacks,
load ≤90 kg (middle position), platform L × W 180 mm × 216 mm, Model 116
Espandi
Visualizza i prezzi
Z635383
Swiss Boy lab jacks,
load ≤90 kg (middle position), platform L × W 240 mm × 320 mm, Model 118
Espandi
Visualizza i prezzi
Z635545
Swiss Boy lab jacks,
load ≤80 kg (with two plates, middle position), platform L × W 200 mm × 200 mm, Model 115
Espandi
Visualizza i prezzi
Z635553
Swiss Boy lab jacks,
load ≤90 kg (with two plates, middle position), platform L × W 400 mm × 500 mm, Model 118