Merck
Fosfato di sodio ACS Reagent Grade. Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Dibasic in the preparation of biological buffers.
Fosfato di sodio
Fosfato di sodio ACS Reagent Grade. Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Dibasic in the preparation of biological buffers.
Sinonimo/i:
Diidrogenofosfato di sodio, Fosfato monosodico
Formula condensata:
NaH2PO4 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.99
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Peso formula
Livello qualitativo
Showing 1-1 of 1