Prodotti
Applicazioni
Servizi
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Microbiologia industriale
Attrezzature per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Sviluppo analitico e caratterizzazione
Produzione conto terzi
Prodotti su misura
Piattaforme digitali e software
Sviluppo e produzione di IVD
Sviluppo e produzione di mRNA
Servizi per i prodotti
Assistenza
Servizi analitici
Servizio Clienti
Contatti
FAQ
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati (CdA/CdO)
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100
Products
Categoria del prodotto
septa (6)
Marchio
Supelco (6)
Diametro (mm)
Diam. est. (mm)
Colore
Filtra i prodotti
Showing 1-6 of 6
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
27515
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100,
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.060 in., for use with 20, 40, 60 mL vial
Espandi
Visualizza i prezzi
27514
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100,
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22 mL vial
Espandi
Visualizza i prezzi
27512
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100,
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial
Espandi
Visualizza i prezzi
27511
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100,
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 11 mm × 0.060 in., for use with 4 mL vial
Espandi
Visualizza i prezzi
27510-U
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100,
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 8 mm × 0.060 in., for use with 2 mL vial - standard opening
Espandi
Visualizza i prezzi
27513
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100,
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.060 in., for use with 15 mL vial