Prilocaine impurity B
Sinonimo/i:
o-Toluidine hydrochloride, 2-Methylaniline hydrochloride
Formula condensata:
CH3C6H4NH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.61
Products
Peso formula
Produttore
Punto di fusione (°C)
Formato