Prodotti
Applicazioni
Servizi
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Microbiologia industriale
Attrezzature per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Sviluppo analitico e caratterizzazione
Produzione conto terzi
Prodotti su misura
Piattaforme digitali e software
Sviluppo e produzione di IVD
Sviluppo e produzione di mRNA
Servizi per i prodotti
Assistenza
Servizi analitici
Servizio Clienti
Contatti
FAQ
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati (CdA/CdO)
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
PLGA microspheres
Formula condensata:
(C
3
H
4
O
2
)
x
(C
2
H
2
O
2
)
y
Products
Marchio
Sigma-Aldrich (9)
Livello qualitativo
Dimensioni delle particelle (µm)
Composizione del polimero
Tipo di polimero
Filtra i prodotti
Showing 1-9 of 9
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
805122
PLGA microspheres,
50 μm average diameter
Espandi
Visualizza i prezzi
805114
PLGA microspheres,
25 μm average diameter
Espandi
Visualizza i prezzi
LG10K
PLGA microspheres,
10 μm average diameter
Espandi
Visualizza i prezzi
805130
PLGA microspheres,
2 μm average diameter
Espandi
Visualizza i prezzi
LG5000
PLGA microspheres,
5 μm average diameter
Espandi
Visualizza i prezzi
LG1000
PLGA microspheres,
1 μm average diameter
Espandi
Visualizza i prezzi
LG20K
PLGA microspheres,
20 μm average diameter
Espandi
Visualizza i prezzi
LG30K
PLGA microspheres,
30 μm average diameter
Espandi
Visualizza i prezzi
LG40K
PLGA microspheres,
40 μm average diameter