Prodotti
Applicazioni
Servizi
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Microbiologia industriale
Attrezzature per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Sviluppo analitico e caratterizzazione
Produzione conto terzi
Prodotti su misura
Piattaforme digitali e software
Sviluppo e produzione di IVD
Sviluppo e produzione di mRNA
Servizi per i prodotti
Assistenza
Servizi analitici
Servizio Clienti
Contatti
FAQ
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati (CdA/CdO)
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
Ohaus
®
Scout
®
Portable Balance
Products
Categoria del prodotto
balances (11)
Produttore
Lunghezza (cm)
Capacità di pesata (g)
Risoluzione (g)
Taglio della confezione
Filtra i prodotti
Showing 1-11 of 11
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
OH30253076
Ohaus
®
Scout
®
Portable Balance,
Model SKX421, weighing capacity 420 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Espandi
Visualizza i prezzi
OH30253075
Ohaus
®
Scout
®
Portable Balance,
Model SKX2202, weighing capacity 2200 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Espandi
Visualizza i prezzi
OH30253074
Ohaus
®
Scout
®
Portable Balance,
Model SKX1202, weighing capacity 1200 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Espandi
Visualizza i prezzi
OH30253079
Ohaus
®
Scout
®
Portable Balance,
Model SKX6201, weighing capacity 6200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Espandi
Visualizza i prezzi
OH30253073
Ohaus
®
Scout
®
Portable Balance,
Model SKX622, weighing capacity 620 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Espandi
Visualizza i prezzi
OH30253071
Ohaus
®
Scout
®
Portable Balance,
Model SKX222, weighing capacity 220 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Espandi
Visualizza i prezzi
OH30253077
Ohaus
®
Scout
®
Portable Balance,
Model SKX621, weighing capacity 620 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Espandi
Visualizza i prezzi
OH30253070
Ohaus
®
Scout
®
Portable Balance,
Model SKX123, weighing capacity 120 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Espandi
Visualizza i prezzi
OH30253078
Ohaus
®
Scout
®
Portable Balance,
Model SKX2201, weighing capacity 2200 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Espandi
Visualizza i prezzi
OH30253072
Ohaus
®
Scout
®
Portable Balance,
Model SKX422, weighing capacity 420 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Espandi
Visualizza i prezzi
OH30253080
Ohaus
®
Scout
®
Portable Balance,
Model SKX8200, weighing capacity 8200 g, resolution: 1 g, AC/DC input 230 V, universal plug set