Mithramycin A from Streptomyces plicatus
Sinonimo/i:
Aureolic acid, Plicamycin
Formula empirica (notazione di Hill):
C52H76O24
Numero CAS:
Peso molecolare:
1085.15
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Peso formula
Purezza
Spettro di attività
Livello qualitativo
Meccanismo d’azione