L-Lysine-1-13C hydrochloride
Formula condensata:
H2N(CH2)4CH(NH2)13CO2H·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.64
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Peso formula
Punto di fusione (°C)
Purezza
Isotopo
Classe di Markush
Gruppo di Markush
Isomero ottico