![Isoflurane](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/314/272/33e7a41f-b9fc-4aa1-9a9e-88fb24ff43a4/640/33e7a41f-b9fc-4aa1-9a9e-88fb24ff43a4.png)
Isoflurane
![Isoflurane](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/314/272/33e7a41f-b9fc-4aa1-9a9e-88fb24ff43a4/640/33e7a41f-b9fc-4aa1-9a9e-88fb24ff43a4.png)
Sinonimo/i:
Isoflurane, 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H2ClF5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.49
Products
Marchio
Punto d’ebollizione (°C)
Peso formula
Alias del gene
Produttore
Ente
Formato
Livello qualitativo
Gruppo funzionale
Applicazione
Taglio della confezione
Linea API
Tipo di materiale di riferimento
Showing 1-4 of 4