Guaiaverin
Sinonimo/i:
Quercetin 3-O-α-L-arabinopyranoside, 3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3-O-α-L-arabinoside, 3-(α-L-Arabinopyranosyloxy)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, Feniculin, Foeniculin, Guaijaverin, Quercetin 3-O-α-L-arabinoside
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H18O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
434.35
Products
Peso formula
Produttore