Prodotti
Applicazioni
Servizi
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Microbiologia industriale
Attrezzature per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Sviluppo analitico e caratterizzazione
Produzione conto terzi
Prodotti su misura
Piattaforme digitali e software
Sviluppo e produzione di IVD
Sviluppo e produzione di mRNA
Servizi per i prodotti
Assistenza
Servizi analitici
Servizio Clienti
Contatti
FAQ
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati (CdA/CdO)
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
GLACIERbrand
™
, triple density
Products
Produttore
Volume (mL)
Filtra i prodotti
Showing 1-5 of 5
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Z740282
GLACIERbrand
™
, triple density,
medium ice pan, volume 4 L, blue
Espandi
Visualizza i prezzi
Z740286
GLACIERbrand
™
, triple density,
large ice pan, volume 9 L, blue
Espandi
Visualizza i prezzi
Z740279
GLACIERbrand
™
, triple density,
small ice pan, volume 1 L, blue
Espandi
Visualizza i prezzi
Z740277
GLACIERbrand
™
, triple density,
large ice bucket, volume 5 L, blue
Espandi
Visualizza i prezzi
Z740274
GLACIERbrand
™
, triple density,
small ice bucket, volume 2.5 L, blue