Merck
Regolatore della pressione dell’acqua di alimentazione per sistemi Milli-Q® Regulates the feed water pressure above 0.3 bars, Adjusts inlet water pressure upstream of water purification systems to regulate the pressure according to the system′s requirements
Regolatore della pressione dell’acqua di alimentazione per sistemi Milli-Q®
Regolatore della pressione dell’acqua di alimentazione per sistemi Milli-Q® Regulates the feed water pressure above 0.3 bars, Adjusts inlet water pressure upstream of water purification systems to regulate the pressure according to the system′s requirements
Sinonimo/i:
Regolatore della pressione dell’acqua di alimentazione
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Lunghezza (mm)
Compatibilità