Prodotti
Applicazioni
Servizi
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Microbiologia industriale
Attrezzature per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Sviluppo analitico e caratterizzazione
Produzione conto terzi
Prodotti su misura
Piattaforme digitali e software
Sviluppo e produzione di IVD
Sviluppo e produzione di mRNA
Servizi per i prodotti
Assistenza
Servizi analitici
Servizio Clienti
Contatti
FAQ
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati (CdA/CdO)
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
Exact-Temp bottle thermometer
Products
Lunghezza (mm)
Filtra i prodotti
Showing 1-11 of 11
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Z741985
Exact-Temp bottle thermometer,
for ultralow Freezers, temperature -90 to +20 °C, accuracy: 1 °C
Espandi
Visualizza i prezzi
Z741988
Exact-Temp bottle thermometer,
for refrigerator, temperature -2 to +10 °C, accuracy: 0.1 °C
Espandi
Visualizza i prezzi
Z741996
Exact-Temp bottle thermometer,
for oven, temperature +35 to +200 °C, accuracy: 1 °C
Espandi
Visualizza i prezzi
Z741994
Exact-Temp bottle thermometer,
for incubator, temperature +25 to +45 °C, accuracy: 0.1 °C
Espandi
Visualizza i prezzi
Z741987
Exact-Temp bottle thermometer,
for Freezers, temperature -30-0 °C, accuracy: 0.1 °C
Espandi
Visualizza i prezzi
Z741995
Exact-Temp bottle thermometer,
for oven, temperature +20 to +130 °C, accuracy: 1 °C
Espandi
Visualizza i prezzi
Z741992
Exact-Temp bottle thermometer,
for incubator, temperature +15 to +30 °C, accuracy: 0.1 °C
Espandi
Visualizza i prezzi
Z741993
Exact-Temp bottle thermometer,
for incubator, temperature +18 to +50 °C, accuracy: 0.5 °C
Espandi
Visualizza i prezzi
Z741997
Exact-Temp bottle thermometer,
for oven, temperature +50 to +115 °C, accuracy: 0.5 °C
Espandi
Visualizza i prezzi
Z741989
Exact-Temp bottle thermometer,
for refrigerator, temperature -5 to +15 °C, accuracy: 0.1 °C
Espandi
Visualizza i prezzi
Z741986
Exact-Temp bottle thermometer,
for Freezers, temperature -25 to -5 °C, accuracy: 0.1 °C