Prodotti
Applicazioni
Servizi
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Microbiologia industriale
Attrezzature per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Sviluppo analitico e caratterizzazione
Produzione conto terzi
Prodotti su misura
Piattaforme digitali e software
Sviluppo e produzione di IVD
Sviluppo e produzione di mRNA
Servizi per i prodotti
Assistenza
Servizi analitici
Servizio Clienti
Contatti
FAQ
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati (CdA/CdO)
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
Duran
®
Mixing Cylinder
Products
Categoria del prodotto
cylinders (8)
Capacità (mL)
Classe della vetreria
Filtra i prodotti
Showing 1-8 of 8
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
DWK216182408
Duran
®
Mixing Cylinder,
hexagonal glass cylinder (base), class B, graduated, WHITE GRADUATION, joint: ST/NS 24/29, OCTAGONAL PE-STOPPER, cylinder capacity 100 mL
Espandi
Visualizza i prezzi
DWK216181703
Duran
®
Mixing Cylinder,
hexagonal glass cylinder (base), class B, graduated, WHITE GRADUATION, joint: ST/NS 19/26, OCTAGONAL PE-STOPPER, cylinder capacity 50 mL
Espandi
Visualizza i prezzi
DWK216183601
Duran
®
Mixing Cylinder,
hexagonal glass cylinder (base), class B, graduated, WHITE GRADUATION, joint: ST/NS 29/32, OCTAGONAL PE-STOPPER, cylinder capacity 250 mL
Espandi
Visualizza i prezzi
DWK216185405
Duran
®
Mixing Cylinder,
hexagonal glass cylinder (base), class B, graduated, WHITE GRADUATION, joint: ST/NS 45/40, OCTAGONAL PE-STOPPER, cylinder capacity 1000 mL
Espandi
Visualizza i prezzi
DWK216180801
Duran
®
Mixing Cylinder,
hexagonal glass cylinder (base), class B, graduated, WHITE GRADUATION, joint: ST/NS 10/19, OCTAGONAL PE-STOPPER, cylinder capacity 10 mL
Espandi
Visualizza i prezzi
DWK216181403
Duran
®
Mixing Cylinder,
hexagonal glass cylinder (base), class B, graduated, WHITE GRADUATION, joint: ST/NS 14/23, OCTAGONAL PE-STOPPER, cylinder capacity 25 mL
Espandi
Visualizza i prezzi
DWK216184409
Duran
®
Mixing Cylinder,
hexagonal glass cylinder (base), class B, graduated, WHITE GRADUATION, joint: ST/NS 34/35, OCTAGONAL PE-STOPPER, cylinder capacity 500 mL
Espandi
Visualizza i prezzi
DWK216186307
Duran
®
Mixing Cylinder,
hexagonal glass cylinder (base), class B, graduated, WHITE GRADUATION, joint: ST/NS 45/40, OCTAGONAL PE-STOPPER, cylinder capacity 2000 mL