Prodotti
Applicazioni
Servizi
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Microbiologia industriale
Attrezzature per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Sviluppo analitico e caratterizzazione
Produzione conto terzi
Prodotti su misura
Piattaforme digitali e software
Sviluppo e produzione di IVD
Sviluppo e produzione di mRNA
Servizi per i prodotti
Assistenza
Servizi analitici
Servizio Clienti
Contatti
FAQ
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati (CdA/CdO)
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Molded Graduations
Products
Categoria del prodotto
cylinders (8)
Produttore
Capacità (mL)
Classe della vetreria
Filtra i prodotti
Showing 1-8 of 8
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
DWKCP0100P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Molded Graduations,
class B, capacity 100 mL , with +/-1mL tolerance
Espandi
Visualizza i prezzi
DWKCP0010P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Molded Graduations,
class B, capacity 10 mL , with +/-0.2mL tolerance
Espandi
Visualizza i prezzi
DWKCP1000P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Molded Graduations,
class B, capacity 1000 mL , with +/10mL tolerance
Espandi
Visualizza i prezzi
DWKCP0250P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Molded Graduations,
class B, capacity 250 mL
Espandi
Visualizza i prezzi
DWKCP2000P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Molded Graduations,
class B, capacity 2000 mL , with +/20mL tolerance
Espandi
Visualizza i prezzi
DWKCP0500P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Molded Graduations,
class B, capacity 500 mL
Espandi
Visualizza i prezzi
DWKCP0025P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Molded Graduations,
class B, capacity 25 mL , with +/-0.5mL tolerance
Espandi
Visualizza i prezzi
DWKCP0050P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Molded Graduations,
class B, capacity 50 mL , with +/-0.5mL tolerance