Prodotti
Applicazioni
Servizi
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Microbiologia industriale
Attrezzature per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Sviluppo analitico e caratterizzazione
Produzione conto terzi
Prodotti su misura
Piattaforme digitali e software
Sviluppo e produzione di IVD
Sviluppo e produzione di mRNA
Servizi per i prodotti
Assistenza
Servizi analitici
Servizio Clienti
Contatti
FAQ
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati (CdA/CdO)
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside
Sinonimo/i:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactoside, BCIG, X-Gal, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
Formula empirica (notazione di Hill):
C
14
H
15
BrClNO
6
Numero CAS:
7240-90-6
Peso molecolare:
408.63
Numero CE:
230-640-8
Products
Categoria del prodotto
substrates (4)
bioactive small molecules (1)
Marchio
Sigma-Aldrich (4)
Peso formula
Purezza
Settori di ricerca
Livello qualitativo
Filtra i prodotti
Showing 1-4 of 4
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
B9146
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside,
≥98%, powder, suitable for identification of lac+ bacterial colonies
Espandi
Visualizza i prezzi
203782
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside,
A chromogenic substrate for β-galactosidase. Used to distinguish between recombinant and non-recombinant plasmids carrying β-galactosidase gene (e.g. pUR222).
Espandi
Visualizza i prezzi
B6024
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside,
tablet, suitable for identification of lac+ bacterial colonies
Espandi
Visualizza i prezzi
B4252
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-galactopyranoside,
chromogenic, ≥98%, powder