1614603
USP
Sodium propionate hydrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
sodium propionate
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[Na+].[O-H].OC(=O)CC
InChI
1S/C3H6O2.Na.H2O/c1-2-3(4)5;;/h2H2,1H3,(H,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
HOAUAOBUGFYWMK-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)