1421009
USP
Methscopolamine bromide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(−)-Scopolamine methyl bromide, Hyoscine methyl bromide, Methscopolamine bromide
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
methscopolamine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[Br-].[H][C@]12C[C@@H](C[C@]([H])([C@@]3([H])O[C@@]13[H])[N+]2(C)C)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
InChI
1S/C18H24NO4.BrH/c1-19(2)14-8-12(9-15(19)17-16(14)23-17)22-18(21)13(10-20)11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,12-17,20H,8-10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t12-,13-,14-,15+,16-,17+;/m1./s1
CXYRUNPLKGGUJF-RAFJPFSSSA-M
Informazioni sul gene
human ... CHRM1(1128) , CHRM3(1131)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Methscopolamine Bromide Tablets
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)