Documenti fondamentali
PHL83908
Secoxyloganin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Secologanoside 11-methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H24O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
404.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C([C@H]([C@H]2C=C)CC(=O)O)C(=O)OC
InChI
1S/C17H24O11/c1-3-7-8(4-11(19)20)9(15(24)25-2)6-26-16(7)28-17-14(23)13(22)12(21)10(5-18)27-17/h3,6-8,10,12-14,16-18,21-23H,1,4-5H2,2H3,(H,19,20)/t7-,8+,10-,12-,13+,14-,16+,17+/m1/s1
MQLSOVRLZHTATK-PEYNGXJCSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)