61871-U
Proteomix® HIC Ethyl-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 50 mm × 7.8 mm
About This Item
Nome del prodotto
Proteomix® HIC Ethyl-NP5, 5 μm, NP, L × I.D. 50 mm × 7.8 mm
Materiali
stainless steel hardware
Nome Commerciale
Proteomix®
Produttore/marchio commerciale
Sepax 432NP5-7805
Confezionamento
1 ea of
Parametri
6000 psi max. pressure
80 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
50 mm × 7.8 mm
Impurezze
<10 ppm
Matrice
polymeric
polystyrene/divinylbenzene particle platform (Spherical, highly-crossed linked)
Gruppo funzionale matrice
ethyl phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
non-porous
Intervallo di pH d’impiego
2-12
Tecnica di separazione
hydrophobic interaction (HIC)
Categorie correlate
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)