Merck
Tutte le immagini(8)
Documenti fondamentali
WH0001445M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CSK antibody produced in mouse
clone 3A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MGC117393, Anti-c-src tyrosine kinase
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CSK(1445)
Immunogeno
CSK (NP_004374, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSAIQAAWPSGTECIAKYNFHGTAEQDLPFCKGDVLTIVAVTKDPNWYKAKNKVGREGIIPANYVQKREGVKAGTKLSLMPWFHGKITREQAERLLYPPE
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)