U7757
Anti-UCP-3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-SLC25A9
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~34 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:3,000 using protease-digested sections of human and mouse skeletal muscle.
western blot: 1:1,000 using extract of E. coli expressing UCP3
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UCP3(7352)
mouse ... Ucp3(22229)
rat ... Ucp3(25708)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)