SML2392
DREADD Agonist 21 dihydrochloride
≥98% (HPLC), powder, DREADD agonist
Sinonimo/i:
11-(1-piperazinyl)-5H-Dibenzo[b,e][1,4]diazepine dihydrochloride, 11-(Piperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepine; 11-Piperazinyldibenzo[b,e][1,4]diazepine dihydrochloride, Compound 21 dihydrochloride
About This Item
Nome del prodotto
DREADD Agonist 21 dihydrochloride, ≥98% (HPLC)
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
yellow to brown
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C1(C=CC=C2)=C2C(N3CCNCC3)=NC(C=CC=C4)=C4N1
InChI
1S/C17H18N4/c1-2-6-14-13(5-1)17(21-11-9-18-10-12-21)20-16-8-4-3-7-15(16)19-14/h1-8,18-19H,9-12H2
JCBYXNSOLUVGTF-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)