SAB5700428
Anti-Phospho-CHEK2-S516 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
CDS1, CHEK2, CHK2, Chk2, HuCds1, LFS2, PP1425, RAD53, hCds1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
15-38
50-65
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
0.45mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer516)
Informazioni sul gene
human ... CHEK2(11200)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)