Documenti fondamentali
RAB0414
Sigma-Aldrich
Retinol Binding Protein 4 EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Sinonimo/i:
RBP4
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
input
sample type serum
sample type plasma
sample type cell lysate
sample type culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 460 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... RBP4(5950)
Descrizione generale
The RBP4 Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting RBP4 peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay. EIA-RBP-1 detects RBP4 (183aa). It detects all other active forms including RBP4-182,181,179,176.
Immunogeno
Retinol Binding Protein 4 (RBP4), synthetic peptide
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • RABHRP3HRP-StreptavidinSDS
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)