PZ0019
CP-945,598
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1-[8-(2-Chlorophenyl)-9-(4-chlorophenyl)-9H-purin-6-yl]-4-(ethylamino)-4-piperidinecarboxamide hydrochloride, 1-[9-(4-Chlorophenyl)-8-(2-chlorophenyl)-9H-purin-6-yl]-4-ethylaminopiperidine-4-carboxylic acid amide hydrochloride, CP 945598-01, Otenabant hydrochloride
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Clc1c(cccc1)c2[n](c4ncnc(c4n2)N5CCC(CC5)(NCC)C(=O)N)c3ccc(cc3)Cl.Cl
InChI
1S/C25H25Cl2N7O.ClH/c1-2-31-25(24(28)35)11-13-33(14-12-25)22-20-23(30-15-29-22)34(17-9-7-16(26)8-10-17)21(32-20)18-5-3-4-6-19(18)27;/h3-10,15,31H,2,11-14H2,1H3,(H2,28,35);1H
KPYUQCJBZGQHPL-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)