Documenti fondamentali
G9768
Sigma-Aldrich
Guanosine 5′-triphosphate–Agarose
aqueous glycerol suspension
Sinonimo/i:
5′-GTP agarose
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
Origine biologica
bacterial (CORYNEBACTERIUM SP)
enzyme from Porcine brain
plant (Sea weed)
yeast
Livello qualitativo
Stato
aqueous glycerol suspension
Grado di funzionalizzazione
1-5 μmol per mL
Matrice
cross-linked 4% beaded agarose
Attivazione matrice
cyanogen bromide
Gruppi immobilizzati alla matrice
ribose hydroxyls
Braccio spaziatore
11 atoms (adipic acid dihydrazide)
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Guanosine 5′-triphosphate-agarose (5′-GTP agarose) is an agarose conjugate in aqueous glycerol suspension used in affinity chromatography, for purification of guanosine-binding proteis
Stato fisico
Guanosine 5′-triphosphate–Agarose has been used:
  • in chromatographic column for the purification of a translocation stimulating factor
  • in GTP-Agarose pull down assays to measure the levels of GTP-bound RHEB (Ras homolog enriched in brain)
  • in GTP-Binding assay
  • for the depletion of GTP binding proteins in cytosol of rat liver
Suspension in 50% glycerol containing 0.25 M NaCl
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)