01-4550
Ammonio cloruro
JIS special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Salmiac
About This Item
Grado
JIS special grade
Densità del vapore
1.9 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 160.4 °C)
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
crystalline powder
Disponibilità
available only in Japan
pH
4.5-5.5 (20 °C, 50 g/L)
Punto di fusione
340 °C (subl.) (lit.)
Stringa SMILE
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1