MABT140
Anti-Claudin-4 Antibody, clone 10B4.3
clone 10B4.3, from mouse
Sinonimo/i:
Claudin-4, Clostridium perfringens enterotoxin receptor, CPE-R, CPE-receptor, Williams-Beuren syndrome chromosomal region 8 protein
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10B4.3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CLDN4(1364)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
ECM Proteins
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Claudin-4 in human ileum and human tonsil tissue.
Qualità
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Claudin-4 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1