FR127712084
Estapor®White Microspheres
K-015 White Std PS 10%, White microspheres 150nm, Latex Turbidimetric ImmunAssay - For ordering, click "Request more information"
Sinonimo/i:
plain beads, white beads, white particles
About This Item
Materiali
high-density polyethylene packaging (bottle)
polystyrene beads
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Estapor®
Confezionamento
bottle of 10ml-10L
Concentrazione
10% solids
tecniche
latex turbidmetry immunoassay (LTIA): suitable
Colore
white
Matrice
polymeric polystyrene
Diametro
0.126 - 0.175 μm±<5%
Gruppo funzionale
(plain)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3