8.18806
Triethylsilane
for synthesis
Sinonimo/i:
Triethylsilane
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
>1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
P. ebollizione
107-109 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point -6 °C
Densità
0.73 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H15Si/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
QXTIBZLKQPJVII-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.730 - 0.732
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
21.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-6 °C