677175-M
Vinblastine Sulfate
Antitumor alkaloid drug.
Sinonimo/i:
Vinblastine Sulfate
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C46H58N4O9.H2O4S/c1-8-42(54)23-28-24-45(40(52)57-6,36-30(15-19-49(25-28)26-42)29-13-10-11-14-33(29)47-36)32-21-31-34(22-35(32)56-5)48(4)38-44(31)17-20-50-18-12-16-43(9-2,37(44)50)39(59-27(3)51)46(38,55)41(53)58-7;1-5(2,3)4/h10-14,16,21-22,28,37-39,47,54-55H,8-9,15,17-20,23-26H2,1-7H3;(H2,1,2,3,4)/t28-,37+,38-,39-,42+,43-,44-,45+,46+;/m1./s1
KDQAABAKXDWYSZ-JKDPCDLQSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Interaction of tubulin with microtubule-associated proteins, specifically Tau and MAP2
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Boscoboinik, D., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.199, 374.
Smith, C.D., et al. 1994. Cancer Lett.79, 213.
Smith, C.D., et al. 1994. Cancer Res.54, 3779.
Tsukidate, K., et al. 1993. Am. J. Pathol. 143, 198.
Jagetia, G.C., and Jacob, P.S. 1992. Mutat. Res.280, 87.
Jordan, M.A., et al. 1992. J. Cell Sci. 102, 401.
Prasad, V., et al. 1992. J. Protein Chem.11, 509.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Sigma-Aldrich presents an article about the hyperpolarization of 13C labeled metabolites, especially pyruvic acid, using dynamic nuclear polarization (DNP) allows real time magnetic resonance spectroscopy.