Key Documents
205532-M
Millipore
C₁₂E₈, PROTEIN GRADE® Detergent, 10% Solution
A non-ionic detergent useful for the solubilization of membrane-bound proteins in their native state. Aggregation number: 123; HLB number: 13.1. Note: 1 set = 5 x 10 ml.
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H58O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
538.75
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Numero d'aggregazione
123
Impurezze
≤20 μM Peroxide
CMC
110 μM
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C28H58O9/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-30-15-17-32-19-21-34-23-25-36-27-28-37-26-24-35-22-20-33-18-16-31-14-12-29/h29H,2-28H2,1H3
YYELLDKEOUKVIQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A non-ionic detergent useful for the solubilization of membrane-bound proteins in their native state. Aggregation number: 123; HLB number: 13.1.
A non-ionic detergent useful for the solubilization of membrane-bound proteins in their native state. CMC = 110 µM; Aggregation number: 123; HLB number = 13.1.
Note: 1 set = 5 x 10 ml.
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Stato fisico
10% aqueous solution.
Altre note
Noirclerc-Savoye, M., et al. 2002. Prot. Expr. Purif.30, 18.
Jimenez, M., et al. 2001. Lipids36, 1169.
Casey, J.R., and Reithmeier, R.A. 1993. Biochemistry32, 1172.
Andersen, J.P., et al. 1983. Eur. J. Biochem.134, 205.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROTEIN GRADE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3