14-738-M
Pim-3 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human Pim-3, for use in Enzyme Assays.
About This Item
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Nome Commerciale
Upstate®
Attività specifica
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
PM
Mw 39.6 kDa
Purificato mediante
(Ni2+/NTA-agarose)
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
activity assay: suitable
Numero d’accesso
(FUNCTION: SwissProt: Q86V86 # May be involved in cell cycle progression and anti- apoptosis process. Implicated in proliferation of human hepatoma cell lines. )
NM_001001852.2
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Malattie correlate
cardiovascular diseases; metabolic disorders
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Qualità
Descrizione del bersaglio
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1