1.46590
Clear Fluid Thioglycollate Medium
pkg of 900 mL (in 1000 mL bottle with combined septum and screw cap), suitable for sterility testing
Sinonimo/i:
Clear FTM, Clear Thioglycollate Broth, FTM, FTM Clear
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
agenzia
EP
JP (4.06)
USP
Livello qualitativo
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
autoclavable compatible
Stato
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pkg of 900 mL (in 1000 mL bottle with combined septum and screw cap)
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Principio
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Contatta l'Assistenza Tecnica