Key Documents
07-524
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Spry2
Upstate®, from rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, rat
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SPRY2(10253)
Specificità
Riconosce la SPROUTY2.
Immunogeno
Peptide corrispondente agli amminoacidi 26-39 della proteina SPROUTY2 umana
Applicazioni
Categoria di ricerca
Signaling
Rivela la proteina Spry2 utilizzando questo anticorpo anti-Spry2, convalidato per WB.
Sottocategoria di ricerca
Fattori di crescita e recettori
Chinasi e fosfatasi
Qualità
Valutata abitualmente mediante immunoblotting su lisati di cellule HeLa e 3T3/A31 in tampone RIPA
Descrizione del bersaglio
35-40 kDa
Stato fisico
Formato: purificata
Immunoglobuline purificate con proteina A in glicerolo al 30%, Tris-glicina 0,07 M, pH 7,4, NaCl 0,105 M, con azoturo di sodio allo 0,035% come conservante.
Purificato con proteina A
Stoccaggio e stabilità
A -20°C si conserva per 2 anni dalla data di spedizione. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare/ricongelare ripetutamente. Per ottimizzare il recupero del prodotto, centrifugare il flaconcino originale dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Controllo antigenico positivo: N° Cat. 12-305, lisato di cellule 3T3/A31. Aggiungere 2,5 μL di 2-mercaptoetanolo/100 μL di lisato e bollire per 5 minuti per ottenere una preparazione ridotta. Caricare 20 μg di lisato ridotto per corsia di minigel.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Hiroshi Hanafusa et al.
Nature cell biology, 4(11), 850-858 (2002-10-29)
Sprouty (Spry) inhibits signalling by receptor tyrosine kinases; however, the molecular mechanism underlying this function has not been defined. Here we show that after stimulation by growth factors Spry1 and Spry2 translocate to the plasma membrane and become phosphorylated on
Valgardur Sigurdsson et al.
PloS one, 8(4), e60798-e60798 (2013-04-11)
Branching morphogenesis is a mechanism used by many species for organogenesis and tissue maintenance. Receptor tyrosine kinases (RTKs), including epidermal growth factor receptor (EGFR) and the sprouty protein family are believed to be critical regulators of branching morphogenesis. The aim
Permeen Yusoff et al.
The Journal of biological chemistry, 277(5), 3195-3201 (2001-11-08)
Several genetic studies in Drosophila have shown that the dSprouty (dSpry) protein inhibits the Ras/mitogen-activated protein (MAP) kinase pathway induced by various activated receptor tyrosine kinase receptors, most notably those of the epidermal growth factor receptor (EGFR) and fibroblast growth
N Hacohen et al.
Cell, 92(2), 253-263 (1998-02-11)
Antagonists of several growth factor signaling pathways play important roles in developmental patterning by limiting the range of the cognate inducer. Here, we describe an antagonist of FGF signaling that patterns apical branching of the Drosophila airways. In wild-type embryos
Yasuhiro Hasegawa et al.
Hepatology research : the official journal of the Japan Society of Hepatology, 49(3), 314-323 (2018-08-30)
Bile acid biosynthesis is strictly regulated under physiological conditions. The expression of fibroblast growth factor (FGF) 19 is induced when bile acids bind to the farnesoid X receptor in the intestinal epithelium. Fibroblast growth factor 19 is then transported by