Documenti fondamentali
03-34-0001
Sigma-Aldrich
H-Gly-Pro-Arg-Pro-OH
Inhibitor of fibrinogen aggregation and fibrin polymerization.
Sinonimo/i:
H-Gly-Pro-Arg-Pro-OH
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H31N7O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
425.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
tecniche
protein extraction: suitable
Solubilità
5% acetic acid: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N2([C@@H](CCC2)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]1N(CCC1)C(=O)CN)CCCN=C(N)N
InChI
1S/C18H31N7O5/c19-10-14(26)24-8-2-5-12(24)15(27)23-11(4-1-7-22-18(20)21)16(28)25-9-3-6-13(25)17(29)30/h11-13H,1-10,19H2,(H,23,27)(H,29,30)(H4,20,21,22)/t11-,12-,13-/m0/s1
WXPZDDCNKXMOMC-AVGNSLFASA-N
Descrizione generale
Inhibitor of fibrinogen aggregation and fibrin polymerization.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
Barnard, M.R., et al. 1999. Transfusion39, 73.
Rijkers, D.T., et al. 1998. Thromb. Res. 89, 161.
Achyuthan, K.E., and Dobson, J.V. 1986. Biochim. Biophys. Acta872, 261.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3