C-260
Cannabivarinic acid (CBVA) solution
1 mg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic Acid in Acetonitrile), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
1 mg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic Acid in Acetonitrile)
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
OC1=C(C(O)=O)C(CCC)=CC2=C1C3=C(C(C)(C)O2)C=CC(C)=C3
InChI
1S/C20H22O4/c1-5-6-12-10-15-17(18(21)16(12)19(22)23)13-9-11(2)7-8-14(13)20(3,4)24-15/h7-10,21H,5-6H2,1-4H3,(H,22,23)
UTVPXAFTOXQUFY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)