WHA3822-070
Whatman® glass microfiber filters, Grade GF/C RTU
preweighed, diam. (7.0 cm), pack of 100 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
Binder Free
preweighed
Confezionamento
pack of 100 ea
Parametri
<550 °C max. temp.
105 mL/min flow rate
Diametro
(7.0 cm)
Spessore
(260 μm)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1