Documenti fondamentali
S607
Sigma-Aldrich
Salicylhydroxamic acid
99%
Sinonimo/i:
2-Hydroxybenzohydroxamic acid, N,2-Dihydroxybenzamide
About This Item
Formula condensata:
HOC6H4CONHOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Punto di fusione
177 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
ONC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H7NO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8-11/h1-4,9,11H,(H,8,10)
HBROZNQEVUILML-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Salicylhydroxamic acid can be used:
  • To prepare phenylboronic acid-based bioconjugates for chromatographic applications.
  • As a ligand to synthesize Fe(III), Cu(II), Ni(II) and Zn(II) complexes.
  • As a selective collector in the segregation of oxide minerals using the flotation method. 
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)