Documenti fondamentali
708925
Sigma-Aldrich
N-[[2-(Diphenylphosphino)phenyl]methylene]-3-methyl-L-valine sodium salt
95%
Sinonimo/i:
Na-tBu-DippAM
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H25NNaO2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
425.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
199 °C (dec.)
Stringa SMILE
[Na+].CC(C)(C)[C@H](\N=C\c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3)C([O-])=O
InChI
1S/C25H26NO2P.Na/c1-25(2,3)23(24(27)28)26-18-19-12-10-11-17-22(19)29(20-13-6-4-7-14-20)21-15-8-5-9-16-21;/h4-18,23H,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/b26-18+;/t23-;/m1./s1
ZHRLPDTWOAIAKW-CCNYVGMNSA-M
Applicazioni
Used in asymmetric copper catalyzed conjugate addition
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)