Documenti fondamentali
437646
Sigma-Aldrich
Sodium hydrogen difluoride
granular, 98%
Sinonimo/i:
Sodium acid fluoride, Sodium bifluoride
About This Item
Formula condensata:
NaHF2
Numero CAS:
Peso molecolare:
61.99
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio:
98%
Stato:
granular
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
granular
Stringa SMILE
[F-].[Na+].F[H]
InChI
1S/2FH.Na/h2*1H;/q;;+1/p-1
BFXAWOHHDUIALU-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Employed recently in the room temperature synthesis of fluoride glasses. Starting material for solid state preparation of Na3MnF6 for further high pressure structural determination studies.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)