292192
2-Phenyltoluene
97%
Sinonimo/i:
2-Methylbiphenyl
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.591 (lit.)
P. ebollizione
255.3 °C (lit.)
Densità
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
Cc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C13H12/c1-11-7-5-6-10-13(11)12-8-3-2-4-9-12/h2-10H,1H3
ALLIZEAXNXSFGD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)