Key Documents
269875
Sigma-Aldrich
Toluene-d8
99 atom % D, contains 1 % (v/v) TMS
About This Item
Formula condensata:
C6D5CD3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.19
Beilstein:
1909300
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Purezza isotopica
99 atom % D
Saggio
≥99.00%
Forma fisica
liquid
contiene
1 % (v/v) TMS
Limite di esplosione
0.34-6.3 % (lit.)
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.0100% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.494 (lit.)
P. eboll.
110 °C (lit.)
Punto di fusione
-84 °C (lit.)
Densità
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
Prodotti consigliati
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)