V900399
L-Cystéine hydrochloride
≥98%, , Vetec™
About This Item
product name
L-Cystéine hydrochloride, Vetec™, reagent grade, ≥98%
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
≥98%
Chaîne SMILES
Cl[H].N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH/c4-2(1-7)3(5)6;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H/t2-;/m0./s1
Clé InChI
IFQSXNOEEPCSLW-DKWTVANSSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable