V900336
MES monohydrate
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonyme(s) :
Acide 2-(N-morpholino)éthanesulfonique, Acide 4-morpholineéthanesulfonique monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Essai
99%
Forme
powder or crystals
pH
2.5-4 (25 °C, 97.6 g/L)
Plage de pH utile
5.5-6.7
pKa (25 °C)
6.1
Pf
>300 °C (lit.)
Solubilité
water: 1.066 g/10 mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
Clé InChI
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- To maintain the pH during the hyaluronic acid functionalization using catechol.
- In the synthesis of CaO2/MnO2 composites by the reduction of KMnO4.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable