V800054
Ammonium phosphate dibasic
AR, ≥98%
Synonyme(s) :
Ammonium hydrogenphosphate, Diammonium hydrogenphosphate, di-Ammonium hydrogenphosphate (sec)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
AR
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
≥98%
Forme
crystalline powder
pH
7.5-9.0 (25 °C, 132.1 g/L)
Pf
155 °C (dec.) (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0005%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Chaîne SMILES
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable