Principaux documents
SU860184
Supelco
Micro-flacon (vial) Snap Ring en polypropylène pour passeur d'échantillons
clear polypropylene, volume 0.7 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121806
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
clear polypropylene
Caractéristiques
large opening (6.0 mm)
Conditionnement
pkg of 1 × 100 ea (SU860184)
Disponibilité
not available in USA
D.E.
11.6 mm
Diam. × H × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
Volume
0.7 mL
Raccords
thread for 11 mm
Compatibilité
11 mm crimp cap or 11 mm snap top seal